3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33202.03EA 266 EUR
H33202.03 H33202.MD H33202.06
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole 97%
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
Kaava: C₈H₈BrN₃
MW: 226,08 g/mol
Sulamispiste: 133…135 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09864804
CAS-numero: 1000018-06-3