4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole ≥95.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAC2282-5GEA 136 EUR
TCIAC2282-5G TCIAC2282-1G
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole ≥95.0% (by GC)
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Kaava: C₆H₈ClNO
MW: 145,59 g/mol
Kiehumispiste: 88°C
Leimahduspiste: 96°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00003154
CAS-numero: 19788-37-5
EINECS: 243-312-4
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/89/28939289.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %