Okadaic acid, Millipore®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
495604-25EA 190 EUR
495604-25 495604-500UG 495604-100
Okadaic acid, Millipore®
Okadaic acid
Kaava: C₄₄H₆₈O₁₃
MW: 805,02 g/mol
MDL numero: MFCD00083455
CAS-numero: 78111-17-8