Okadaic acid sodium salt ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
J62463.XSEA 1160 EUR
J62463.XS J62463.XG J62463.IX
Okadaic acid sodium salt ≥98%
Okadaic acid sodium salt
Kaava: C₄₄H₆₇NaO₁₃
MW: 827,00 g/mol
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00210208
CAS-numero: 209266-80-8
UN: 3462
ADR: 6.1,I