Okadaic acid ammonium salt, Millipore®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
459616-25EA 128 EUR
459616-25
Okadaic acid ammonium salt, Millipore®
Okadaic acid ammonium salt
Kaava: C₄₄H₆₇O₁₃·NH₄
MW: 822,03 g/mol
MDL numero: MFCD00153856
CAS-numero: 155716-06-6