Pyrazolo[1,5-a]pyridine ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H35502.03EA 622 EUR
H35502.03 H35502.MD
Pyrazolo[1,5-a]pyridine ≥97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine
Kaava: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Kiehumispiste: 37…39 °C (0,2 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08752622
CAS-numero: 274-56-6