2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L11251.06EA 359 EUR
L11251.06 L11251.03
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Kaava: C₁₀H₁₃NSi
MW: 175,31 g/mol
Kiehumispiste: 85…86 °C (1 mmHg)
Sulamispiste: 40…43 °C
MDL numero: MFCD00066349
CAS-numero: 86521-05-3
EINECS: 000-000-0