3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAT1963-1GEA 161 EUR
TCIAT1963-1G
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Kaava: C₁₀H₁₃NSi
MW: 175,31 g/mol
Leimahduspiste: 94°C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD01863744
CAS-numero: 80673-00-3
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/15/28995915.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %