6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Synonyms: 7-Nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrileCNQX6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3(1H,4H)-dione
J63472.MFEA 1240 EUR
J63472.MF J63472.MB J63472.MA
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione 98%
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione
Potent, selective kainate/quisqualate (non-NMDA) receptor antagonist
Kaava: C₉H₄N₄O₄
MW: 232,16 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
MDL numero: MFCD00069232
CAS-numero: 115066-14-3