Methyl quinoxaline-6-carboxylate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A16689.06EA 705 EUR
A16689.06 A16689.03
Methyl quinoxaline-6-carboxylate ≥98%
Methyl quinoxaline-6-carboxylate
Kaava: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19
Sulamispiste: 96…99 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00102618
CAS-numero: 23088-23-5