Quinoxalin-6-amine ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYB38894EA 87.8 EUR
MAYB38894 MAYBCC11714.250
Quinoxalin-6-amine ≥97%
Quinoxalin-6-amine
Kaava: C₈H₇N₃
MW: 145,1600 g/mol
MDL numero: MFCD00462821
CAS-numero: 6298-37-9