Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A11534.06EA 159 EUR
A11534.06 A11534.14
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Kaava: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 169,18 g/mol
Sulamispiste: 97…102 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051652
CAS-numero: 31037-02-2