Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBEN00291EEEA 0 EUR
MAYBEN00291EE MAYBEN00291.1 MAYBEN00291EA
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Kaava: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 169,18
MDL numero: MFCD00051652
CAS-numero: 31037-02-2