Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H26079.06EA 423 EUR
H26079.06 H26079.03 H26079.14
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Kaava: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 169,18
Sulamispiste: 108 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01210846
CAS-numero: 23286-70-6