5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Varoitus
H50475.06EA 943 EUR
H50475.06
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Kaava: C₉H₁₁ClN₂O
MW: 158,59 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052538
CAS-numero: 27006-76-4