5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBCD10088DAEA 0 EUR
MAYBCD10088DA MAYBCD10088EA
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Kaava: C₅H₆Cl₂N₂O₂S
MDL numero: MFCD00052536
CAS-numero: 88398-93-0