3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid 96%
Varoitus
H26877.03EA 195 EUR
H26877.03
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid 96%
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid
Kaava: C₇H₈N₂O₄
MW: 184,15 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03426073
CAS-numero: 89694-24-6