6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A14471.14EA 930 EUR
A14471.14 A14471.03 A14471.06
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98%
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Kaava: C₅H₆N₂O
MW: 110,12
Sulamispiste: 143…145 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039720
CAS-numero: 13327-27-0
EINECS: 236-367-0