4-tert-Butylthiophenol gold 2% (w/v) in toluene, nanoparticles 2 -5 nm

Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara

H28235.AAEA 862 EUR
H28235.AA
4-tert-Butylthiophenol gold 2% (w/v) in toluene, nanoparticles 2 -5 nm
4-tert-Butylthiophenol gold
Kiehumispiste: 111 °C
Leimahduspiste: 4 °C (39 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09881474
ADR: 3,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR