3-Amino-5-bromo-1H-indazole 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33351.03EA 213 EUR
H33351.03 H33351.06
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 97%
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Kaava: C₇H₆BrN₃
MW: 212,05 g/mol
Sulamispiste: 171…174 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03426696
CAS-numero: 61272-71-7