3-Amino-6-bromo-1H-indazole 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H34095.09EA 1260 EUR
H34095.09 H34095.03
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 97%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Kaava: C₇H₆BrN₃
MW: 212,05 g/mol
Sulamispiste: 227…230 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05665872
CAS-numero: 404827-77-6