Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate 95%
H32098.03EA 782 EUR
H32098.03
Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate
Kaava: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,20 g/mol
Sulamispiste: 136…138 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01138134
CAS-numero: 4498-68-4
EINECS: 224-795-0