Methyl isoxazole-5-carboxylate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
B25169.03EA 152 EUR
B25169.03 B25169.06
Methyl isoxazole-5-carboxylate ≥97%
Methyl isoxazole-5-carboxylate
Kaava: C₅H₅NO₃
MW: 127,10 g/mol
Sulamispiste: 48…50 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01570794
CAS-numero: 15055-81-9