Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
A19814.14EA 254 EUR
A19814.14 A19814.22
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate ≥97%
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Kaava: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Kiehumispiste: 125 °C (11 mmHg)
Sulamispiste: 91…92 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015895
CAS-numero: 19788-35-3
EINECS: 243-311-9