4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H27557.03EA 52.5 EUR
H27557.03 H27557.14 H27557.06
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol ≥97%
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol
Kaava: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,05 g/mol
Sulamispiste: 207…212 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00799493
CAS-numero: 213690-27-8