Ethyl-4-oxazolecarboxylate ≥96.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAO0289-5GEA
121
EUR
TCIAO0289-5G
TCIAO0289-1G
Ethyl-4-oxazolecarboxylate ≥96.0% (by GC)
Ethyl-4-oxazolecarboxylate
Kaava:
C₆H₇NO₃ MW: 141,1300 g/mol Kiehumispiste: 101°C Sulamispiste: 48°C Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD04114940 CAS-numero: 23012-14-8 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |