2-Aminooxazole 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H34360.06EA 1120 EUR
H34360.06 H34360.03
2-Aminooxazole 97%
2-Aminooxazole
Kaava: C₃H₄N₂O
MW: 84,10 g/mol
Sulamispiste: 93…95 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07364485
CAS-numero: 4570-45-0