5-(Methylthio)-1H-tetrazole
Toimittaja: Molekula
MOLE14815228-5GEA 0 EUR
MOLE14815228-5G
5-(Methylthio)-1H-tetrazole
5-(Methylthio)-1H-tetrazole
Kaava: C₂H₄N₄S
MDL numero: MFCD00068726
CAS-numero: 29515-99-9