5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT)
Toimittaja: Molekula
Synonyms: BTTBMT
MOLE89914250-25GEA 171 EUR
MOLE89914250-25G
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT)
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT)
Kaava: C₈H₈N₄S
MW: 192,24 g/mol
MDL numero: MFCD00068731
CAS-numero: 21871-47-6