5-(3-Bromophenyl)oxazole ≥97%
Varoitus
H34161.09EA 733 EUR
H34161.09
5-(3-Bromophenyl)oxazole ≥97%
5-(3-Bromophenyl)oxazole
Kaava: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Sulamispiste: 50…52 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05668970
CAS-numero: 243455-57-4