2-(4-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
H30303.03EA 89.7 EUR
H30303.03 H30303.06
2-(4-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester ≥98%
2-(4-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₄H₂₀BClO₂
MW: 266,58 g/mol
Sulamispiste: 34…38 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12546184
CAS-numero: 444094-88-6