3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H53061.06EA 393 EUR
H53061.06 H53061.03
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₁₁H₁₆BNO₃
MW: 221,06 g/mol
Sulamispiste: 132…136 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115684
CAS-numero: 237413-05-7