4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Varoitus
H53188.MDEA 123 EUR
H53188.MD H53188.03
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₁₀BNO₄
MW: 194,98 g/mol
Sulamispiste: 130…136 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115670
CAS-numero: 850568-17-1