3-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H53323.03EA 826 EUR
H53323.03
3-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid ≥98%
3-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid
Kaava: C₈H₉BO₅
MW: 195,97 g/mol
Sulamispiste: 152…155 °C
MDL numero: MFCD09027237
CAS-numero: 913836-10-9