3-Bromo-5-chloro-2,6-dimethoxybenzamide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
B24735.03EA 135 EUR
B24735.03 B24735.06
3-Bromo-5-chloro-2,6-dimethoxybenzamide ≥97%
3-Bromo-5-chloro-2,6-dimethoxybenzamide
Kaava: C₉H₉BrClNO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052965
CAS-numero: 175135-60-1