Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33216.06EA 506 EUR
H33216.06
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Kaava: C₈H₇BrN₂O₄
MW: 275,06 g/mol
Sulamispiste: 107…109 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08443938
CAS-numero: 105655-17-2