3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
Varoitus
H32805.06EA 866 EUR
H32805.06 H32805.03
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Kaava: C₈H₅BrF₃NO₂
MW: 284,03 g/mol
Sulamispiste: 144…146 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08458075
CAS-numero: 914636-32-1