2-Chloro-5-(dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%

Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus

H54655.MDEA 269 EUR
H54655.MD H54655.03
2-Chloro-5-(dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
2-Chloro-5-(dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₁BClNO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD22125080
CAS-numero: 1449144-75-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR