2-Chloro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H55778.03EA 1660 EUR
H55778.03 H55778.MD
2-Chloro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
2-Chloro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₉BClNO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD22125174
CAS-numero: 1451391-89-1