3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H53162.MDEA 195 EUR
H53162.MD
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₁BClNO₃
MW: 227,45 g/mol
Sulamispiste: 142…146 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07363767
CAS-numero: 850589-40-1