3-Chloro-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
H52910.MDEA
247
EUR
H52910.MD
3-Chloro-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava:
C₁₀H₁₁BClNO₃ MW: 239,46 g/mol Sulamispiste: 216…220 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD07363770 CAS-numero: 850589-44-5 |