Methyl-3-cyano-4-methoxybenzoate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L11107.03EA 112 EUR
L11107.03 L11107.06
Methyl-3-cyano-4-methoxybenzoate ≥97%
Methyl-3-cyano-4-methoxybenzoate
Kaava: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19
Sulamispiste: 123…127 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052930
CAS-numero: 25978-74-9
EINECS: 000-000-0
ADR: 6.1,III