Methyl-3-cyano-4-methoxybenzoate
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBTL00306EAEA 0 EUR
MAYBTL00306EA MAYBTL00306DA CHMPTL00306.50
Methyl-3-cyano-4-methoxybenzoate
Methyl-3-cyano-4-methoxybenzoate
Kaava: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
MDL numero: MFCD00052930
CAS-numero: 25978-74-9