3-Amino-4-hydroxybenzonitrile 97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
H33856.03EA 354 EUR
H33856.03 H33856.06 H33856.MD
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile 97%
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Kaava: C₇H₆N₂O
Sulamispiste: 151…153 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00234273
CAS-numero: 14543-43-2