4-Amino-N,N-dimethylbenzamide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H50364.03EA 446 EUR
H50364.03 H50364.06
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide ≥97%
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Kaava: C₉H₁₂N₂O
MW: 164,21 g/mol
Sulamispiste: 151…153 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00523648
CAS-numero: 6331-71-1