Methyl-2-(methylthio)benzoate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
A10905.06EA 563 EUR
A10905.06 A10905.03
Methyl-2-(methylthio)benzoate ≥98%
Methyl-2-(methylthio)benzoate
Kaava: C₉H₁₀O₂S
MW: 182,24 g/mol
Sulamispiste: 64…66 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00068039
CAS-numero: 3704-28-7
EINECS: 000-000-0