Probenecid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
B20010.88EA 106 EUR
B20010.88 B20010.09
Probenecid ≥98%
Probenecid
Kaava: C₁₃H₁₉NO₄S
MW: 285,4 g/mol
Sulamispiste: 198…199 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00038402
CAS-numero: 57-66-9
EINECS: 200-344-3