Probenecid
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0657.00EA 1830 EUR
PROOMM0657.00
Probenecid
Probenecid
Kaava: C₁₃H₁₉NO₄S
MW: 285,4 g/mol
MDL numero: MFCD00038402
CAS-numero: 57-66-9
EINECS: 200-344-3