2-Amino-5-nitrothiobenzamide 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52237.06EA 383 EUR
H52237.06 H52237.03
2-Amino-5-nitrothiobenzamide 97%
2-Amino-5-nitrothiobenzamide
Kaava: C₇H₇N₃O₂S
MW: 197,21 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02258912
CAS-numero: 25026-97-5
EINECS: 246-572-7