2-Amino-4,5-dimethoxythiobenzamide 97%
Varoitus
H52243.MDEA 140 EUR
H52243.MD
2-Amino-4,5-dimethoxythiobenzamide 97%
2-Amino-4,5-dimethoxythiobenzamide
Kaava: C₉H₁₂N₂O₂S
MW: 212,27 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16658867
CAS-numero: 1379207-02-9